Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Linde 13X
8483.1 8483.2
ROTH8483.1EA 0 DKK
ROTH8483.1 ROTH8483.2
Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å)
Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å)
MDL Number: MFCD00164506
CAS-nummer: 63231-69-6