Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L06085.30 L06085.0B L06085.0I
L06085.30EA 544 DKK
L06085.30 L06085.0B L06085.0I
Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00164506
CAS-nummer: 63231-69-6