Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å), pulver
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A10378.0B A10378.0I A10378.30
A10378.0BEA 1130 DKK
A10378.0B A10378.0I A10378.30
Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å), pulver
Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00164506
CAS-nummer: 63231-69-6