Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Linde 13X
87954.A1 87954.A7
87954.A1EA 1580 DKK
87954.A1 87954.A7
Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00164506
CAS-nummer: 63231-69-6