Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Linde 13X
33550.A1 33550.A7
33550.A1EA 1400 DKK
33550.A1 33550.A7
Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Molecular sieve 13X (1,0 nm, 10 Å)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00164506
CAS-nummer: 63231-69-6