Natronkalk
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
8652.1 8652.3
ROTH8652.1EA 0 DKK
ROTH8652.1 ROTH8652.3
Natronkalk
Soda lime
MDL Number: MFCD00134094
CAS-nummer: 8006-28-8
UN nummer: 1907
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08640