Natronkalk indicator
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A19352.0E A19352.36
A19352.0EEA 1680 DKK
A19352.0E A19352.36
Natronkalk indicator
Soda lime
CAS No.: 8006-28-8 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8569 UN No.: 1907 MDL No.: MFCD00134094
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134094
CAS-nummer: 8006-28-8
UN nummer: 1907
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8569