1,2-Cyclohexandiol cis- and trans-mixture ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Cyclohexane-1,2-diol
A18572.09 A18572.18
A18572.09EA 556 DKK
A18572.09 A18572.18
1,2-Cyclohexandiol cis- and trans-mixture ≥98%
1,2-Cyclohexandiol
Purity: 98% CAS No.: 931-17-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 72-76° Boiling Point: 118-120°/10mm MDL No.: MFCD00003861
Formel: C₆H₁₂O₂
Molekylvægt: 116.16 g/mol
Kogepunkt: 118…120 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 72…76 °C
Massefylde: 0.948 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003861
CAS-nummer: 931-17-9
EINECS: 213-229-8