chalcon 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, Phenyl Styryl ketone, 2-Benzalacetophenone, 2-Benzylideneacetophenone
159431000 159435000
ACRO159431000EA 446 DKK
ACRO159431000 ACRO159435000
chalcon 97%
chalcon
Formel: (C₆H₅)C(O)CHCH(C₆H₅)
Molekylvægt: 208.26 g/mol
Kogepunkt: 345
Smeltepunkt: 53…58 °C
Flammepunkt: >112 °C
MDL Number: MFCD00003082
CAS-nummer: 94-41-7
EINECS: 202-330-2
Merck Index: 13,02045
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %