tert-Butyl-4-methoxyphenol (blanding af isomere) 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Butylated hydroxyanisole
235231000 235235000 235230025
ACRO235231000EA 329 DKK
ACRO235231000 ACRO235235000 ACRO235230025
tert-Butyl-4-methoxyphenol (blanding af isomere) 96%
tert-Butyl-4-methoxyphenol (blanding af isomere)
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Molekylvægt: 180.25 g/mol
Kogepunkt: 268 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 48…55 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779059
CAS-nummer: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Index: 12,01582
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %