1,5-Cyclooctadien 99% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
297120010 297122500 297120025
ACRO297120010EA 766 DKK
ACRO297120010 ACRO297122500 ACRO297120025
1,5-Cyclooctadien 99% stabilised
1,5-Cyclooctadiene
Formel: C₈H₁₂
Kogepunkt: 151 °C (101,3kPa)
Massefylde: 0,88 g/cm³
Flammepunkt: 38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001752
CAS-nummer: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
UN nummer: 2520
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer -4'-hydroxyphenyl)propionate