Ruthenium ≥99.9% (metals basis), pulver -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
13994.04 13994.09 13994.18
13994.04EA 3080 DKK
13994.04 13994.09 13994.18
Ruthenium ≥99.9% (metals basis), pulver -325 mesh
Ruthenium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formel: Ru
Kogepunkt: 3900 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2310 °C
Massefylde: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011207
CAS-nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,08452