Ruthenium ≤100 ppm ≥99.98% (metals basis excluding Ca), pulver, Premion® -22 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10667.06 10667.14
10667.06EA 7690 DKK
10667.06 10667.14
Ruthenium ≤100 ppm ≥99.98% (metals basis excluding Ca), pulver, Premion® -22 mesh
Ruthenium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formel: Ru
Kogepunkt: 3900 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2310 °C
Massefylde: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011207
CAS-nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452