Rhodium ≥99.95% (metals basis), powder -60 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
12072.02
12072.03
12072.06
12072.02EA
15900
DKK
12072.02
12072.03
12072.06
Rhodium ≥99.95% (metals basis), powder -60 mesh
Rhodium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-16-6
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Formel:
Rh Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011201 CAS-nummer: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 UN nummer: 3089 ADR: 4.1,III |