Rhodium ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
12073.02 12073.04
12073.02EA 0 DKK
12073.02 12073.04
Rhodium ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Rhodium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-16-6 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formel: Rh
Molekylvægt: 102.9 g/mol
Smeltepunkt: 1960
Massefylde: 12.41
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011201
CAS-nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08353