Rhodium ≥99.8% (metals basis), tråd, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11578.BU
11578.BY
11578.CC
11578.BUEA
9510
DKK
11578.BU
11578.BY
11578.CC
Rhodium ≥99.8% (metals basis), tråd, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Rhodium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-16-6
Physical Form: ≈0.16g/m
MDL No.: MFCD00011201
Formel:
Rh Kogepunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1960 °C Massefylde: 12,41 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011201 CAS-nummer: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 Merck Index: 12,08353 |