Rhodium 99,8 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11577.BU 11577.BY 11577.CC
11577.BUEA 4230 DKK
11577.BU 11577.BY 11577.CC
Rhodium 99,8 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Rhodium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: ≈0.61g/m MDL No.: MFCD00011201
Formel: Rh
Molekylvægt: 102.9 g/mol
Kogepunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1960
Massefylde: 12.41 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011201
CAS-nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353