Rhodium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11575.BP 11575.BS
11575.BPEA 6470 DKK
11575.BP 11575.BS
Rhodium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Rhodium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: ≈9.74g/m MDL No.: MFCD00011201
Formel: Rh
Kogepunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1960 °C
Massefylde: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011201
CAS-nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353