Rhodium, foil, Thickness: 0.025mm (0.001 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11524.FF 11524.FI
11524.FFEA 16700 DKK
11524.FF 11524.FI
Rhodium, foil, Thickness: 0.025mm (0.001 in)
Rhodium
Formel: Rh
Molekylvægt: 102.9 g/mol
Kogepunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1960
Massefylde: 12.41 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011201
CAS-nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353