Rhodium ≥99.8% (metals basis), foil 0.25 mm (0.01 in) thick
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11522.FF 11522.FI
11522.FFEA 0 DKK
11522.FF 11522.FI
Rhodium ≥99.8% (metals basis), foil 0.25 mm (0.01 in) thick
Rhodium
Formel: Rh
Kogepunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1960 °C
Massefylde: 12,41 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011201
CAS-nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353