Platinum, black, high surface area
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Platinium
43838.14 43838.06
43838.14EA 0 DKK
43838.14 43838.06
Platinum, black, high surface area
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 25.0-30.4m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Molekylvægt: 195.08 g/mol
Kogepunkt: 3827
Smeltepunkt: 1769
Massefylde: 21.4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,07689