Platinum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Platinium
43276.BQ 43276.BY 43276.BU
43276.BQEA 2670 DKK
43276.BQ 43276.BY 43276.BU
Platinum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Platinum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈16.8g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Molekylvægt: 195.08 g/mol
Kogepunkt: 3827
Smeltepunkt: 1769
Massefylde: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689