Platinum ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Platinium
38374.03 38374.06 38374.77
38374.03EA 3540 DKK
38374.03 38374.06 38374.77
Platinum ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Platinum
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Kogepunkt: 4530 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1773 °C
Massefylde: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,II