Platinum ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 1.5 mm (0.059 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Platinium
13153.BP 13153.BS 13153.BW
13153.BPEA 2560 DKK
13153.BP 13153.BS 13153.BW
Platinum ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 1.5 mm (0.059 in)
Platinum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈37.9g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Molekylvægt: 195.08 g/mol
Kogepunkt: 3827
Smeltepunkt: 1769
Massefylde: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689