Platinum, black
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Platinium
12076.03 12076.06 12076.77
12076.03EA 3010 DKK
12076.03 12076.06 12076.77
Platinum, black
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 10m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Kogepunkt: 4530 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1773 °C
Massefylde: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,II