Platinum ≥99.9% (metals basis), tubing 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Platinium
10294.BQ 10294.BU
10294.BQEA 19010 DKK
10294.BQ 10294.BU
Platinum ≥99.9% (metals basis), tubing 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Platinum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.62g/5cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Molekylvægt: 195.08 g/mol
Kogepunkt: 3827
Smeltepunkt: 1769
Massefylde: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689