Platinum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Platinium
10284.BO 10284.BQ 10284.BU
10284.BOEA 3230 DKK
10284.BO 10284.BQ 10284.BU
Platinum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Platinum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈67.4g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Kogepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1769 °C
Massefylde: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689