Palladium ≥99.9% (metals basis), powder , -60 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
43010.04 43010.09
43010.04EA 8540 DKK
43010.04 43010.09
Palladium ≥99.9% (metals basis), powder , -60 mesh
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Massefylde: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III