Palladium ≥99.95% (metals basis), powder , -200 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
12068.03
12068.06
12068.14
12068.03EA
4280
DKK
12068.03
12068.06
12068.14
Palladium ≥99.95% (metals basis), powder , -200 mesh
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011167
Formel:
Pd Molekylvægt: 106.420 g/mol Massefylde: 12.02 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN nummer: 3089 ADR: 4.1 III |