Palladium ≥99.995% (metals basis), pulver, Premion® , -22 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10788.03 10788.06 10788.93
10788.03EA 4280 DKK
10788.03 10788.06 10788.93
Palladium ≥99.995% (metals basis), pulver, Premion® , -22 mesh
Palladium
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Massefylde: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III