Palladium ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 0.203 mm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
45072.G1 45072.G6
45072.G1EA 675 DKK
45072.G1 45072.G6
Palladium ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 0.203 mm
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Kogepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1555 °C
Massefylde: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121