Palladium ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.406 mm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
45037.G5 45037.G1
45037.G5EA 29960 DKK
45037.G5 45037.G1
Palladium ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.406 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈1.56g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Molekylvægt: 106.420 g/mol
Massefylde: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6