Palladium ≥99.95% (metals basis), sponge , -100/+325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
42431.03 42431.06 42431.14
42431.03EA 4280 DKK
42431.03 42431.06 42431.14
Palladium ≥99.95% (metals basis), sponge , -100/+325 mesh
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Dark grey to black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Kogepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1555 °C
Massefylde: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,07121