Palladium ≥99.98% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40212.BS
40212.BW
40212.CB
40212.BSEA
4030
DKK
40212.BS
40212.BW
40212.CB
Palladium ≥99.98% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm
Palladium
Purity: 99.98+%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈9.44g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formel:
Pd Molekylvægt: 106.420 g/mol Massefylde: 12.02 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |