Palladium ≥99.8% (metals basis), granules
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12237.03 12237.06 12237.14
12237.03EA 4280 DKK
12237.03 12237.06 12237.14
Palladium ≥99.8% (metals basis), granules
Palladium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Kogepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1555 °C
Massefylde: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121