Nikkel, pulver, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12277.0250 1.12277.1000
1.12277.0250EA 977 DKK
1.12277.0250 1.12277.1000
Nikkel, pulver, Sigma-Aldrich®
Nikkel
Formel: Ni
Kogepunkt: 2371 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1455 °C
Massefylde: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1453 °C
Molar Mass 58.69 g/mol
Bulk Density 1600 - 2600 kg/m3
Boiling Point 2832 °C
Density 8.90 g/cm3 (25 °C)