Nikkel, gauze woven from wire 60 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
45099.HB 45099.FL 45099.GT
45099.HBEA 4920 DKK
45099.HB 45099.FL 45099.GT
Nikkel, gauze woven from wire 60 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Nikkel
CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molekylvægt: 58.69 g/mol
Kogepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Massefylde: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582