Nikkel ≥99.8% (metals basis), powder -150+200 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
44739.22 44739.36 44739.A3
44739.22EA 675 DKK
44739.22 44739.36 44739.A3
Nikkel ≥99.8% (metals basis), powder -150+200 mesh
Nikkel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Appearance: Gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Kogepunkt: 2371 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1455 °C
Massefylde: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,II