Nikkel ≥99.8% (metals basis), spherical powder -400 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
43704.22 43704.14 43704.A3 43704.36
43704.22EA 826 DKK
43704.22 43704.14 43704.A3 43704.36
Nikkel ≥99.8% (metals basis), spherical powder -400 mesh
Nikkel
Purity: 99.8+% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molekylvægt: 58.69 g/mol
Kogepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Massefylde: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582