Nikkel ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
43310.G9 43310.G5
43310.G9EA 9530 DKK
43310.G9 43310.G5
Nikkel ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Nikkel
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈17.9g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molekylvægt: 58.69 g/mol
Kogepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Massefylde: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582