Nikkel ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
42333.09 42333.18 42333.30
42333.09EA 1200 DKK
42333.09 42333.18 42333.30
Nikkel ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Nikkel
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.22g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Kogepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1453 °C
Massefylde: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582