Nikkel ≥99.98% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
42326.09 42326.18 42326.30
42326.09EA 605 DKK
42326.09 42326.18 42326.30
Nikkel ≥99.98% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Nikkel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.45g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molekylvægt: 58.69 g/mol
Kogepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Massefylde: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582