Nikkel ≥99.98% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
42325.09
42325.18
42325.30
42325.09EA
788
DKK
42325.09
42325.18
42325.30
Nikkel ≥99.98% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Nikkel
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.22g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Kogepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1453 °C Massefylde: 8,9 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN nummer: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |