Nikkel ≥99% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.15 mm (0.006 in) (Nickel 200)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
41785.H7 41785.I1
41785.H7EA 1350 DKK
41785.H7 41785.I1
Nikkel ≥99% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.15 mm (0.006 in) (Nickel 200)
Nikkel
Form: ∼0.16g/m
Temper: soft
Formel: Ni
Molekylvægt: 58.69 g/mol
Kogepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Massefylde: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582