Nikkel ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0025 mm (0.0001 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
40714.FF 40714.FI 40714.GH
40714.FFEA 3130 DKK
40714.FF 40714.FI 40714.GH
Nikkel ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0025 mm (0.0001 in)
Nikkel
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.014g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molekylvægt: 58.69 g/mol
Kogepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Massefylde: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582