Nikkel ≥99.98% (metals basis), wire, hard, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
40672.BU 40672.BW 40672.G1
40672.BUEA 604 DKK
40672.BU 40672.BW 40672.G1
Nikkel ≥99.98% (metals basis), wire, hard, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Nikkel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.0044g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molekylvægt: 58.69 g/mol
Kogepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Massefylde: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582