Nikkel ≥99% (metals basis), rods, Ø 3.2 mm (0.12 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
39705.BV 39705.VB
39705.BVEA 1130 DKK
39705.BV 39705.VB
Nikkel ≥99% (metals basis), rods, Ø 3.2 mm (0.12 in)
Nikkel
Purity: 99% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.72g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molekylvægt: 58.69 g/mol
Kogepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Massefylde: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582