Nikkel ≥99.99% (metals basis), pieces 5x5 cm (2.0x2.0 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
35482.36
35482.A3
35482.36EA
2500
DKK
35482.36
35482.A3
Nikkel ≥99.99% (metals basis), pieces 5x5 cm (2.0x2.0 in)
Nikkel
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: Thickness ≈0.5-1.5cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Kogepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1453 °C Massefylde: 8,9 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN nummer: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |