Nikkel ≥99.999% (metals basis), powder, Puratronic® (max. 100ppm C)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
12966.14 12966.22 12966.A1
12966.14EA 1990 DKK
12966.14 12966.22 12966.A1
Nikkel ≥99.999% (metals basis), powder, Puratronic® (max. 100ppm C)
Nikkel
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molekylvægt: 58.69 g/mol
Kogepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Massefylde: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582