Nikkel ≥99.996% (metals basis), pulver, Puratronic® -120 mesh (max. 0.05% C)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10674.14 10674.22 10674.36
10674.14EA 1200 DKK
10674.14 10674.22 10674.36
Nikkel ≥99.996% (metals basis), pulver, Puratronic® -120 mesh (max. 0.05% C)
Nikkel
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Kogepunkt: 2371 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1455 °C
Massefylde: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,II